esiRNA cDNA標的配列
GAGCCAGCCAAGAAATCAAGGAAACATGCTGCCTCAGATGTTGATCTGGAGATAGAGAGCCTTCTGAACCAACAGTCCACTAAGGAACAACAGAGCAAGAAGGTCAGTCAGGAGATCCTAGAGCTATTAAATACTACAACAGCCAAGGAACAATCCATTGTTGAAAAATTTCGCTCTCGAGGTCGGGCCCAAGTGCAAGAATTCTGTGACTATGGAACCAAGGAGGAGTGCATGAAAGCCAGTGATGCTGATCGACCCTGTCGCAAGCTGCACTTCAGACGAATTATCAATAAACACACTGATGAGTCTTTAGGTGACTGCTCTTTCCTTAATACATGTTTCCACATGGATACCTGCAAGTATGTTCACTATGAAATTGATGCTTGCATGGATTCTGAGGCCCCTGGCAGCAAAGACCACACGCCAAGCCAGGAGCTTGCTCTTACACAGAGTGTCGGAGGTGATTCCAGT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... METTL3(56339) , METTL3(56339)
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
EHU063661-50UG:
EHU063661-20UG:
試験成績書(COA)