Merck
E4268
Sigma-Aldrich
(−)-エピガロカテキンガラート
≥80% (HPLC), from green tea
別名:
(−)-cis-2-(3,4,5-トリヒドロキシフェニル)-3,4-ジヒドロ-1(2H)-ベンゾピラン-3,5,7-トリオール 3-ガラート, (−)-cis-3,3′,4′,5,5′,7-ヘキサヒドロキシ-フラバン-3-ガラート, EGCG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18O11
CAS番号:
分子量:
458.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
green tea
品質水準
アッセイ
≥80% (HPLC)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21-/m1/s1
InChI Key
WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(−)-エピガロカテキンガレートは緑茶の生理活性成分で、カテキン総含有量の50~80%を占めています。
アプリケーション
(−)-エピガロカテキンガレートは、以下の用途に使用されています:
  • 潜在的な神経保護剤として、脊髄損傷および血液脊髄関門(BSCB)からの漏出に対する保護効果を試験するため
  • マウス網膜における光誘発性光受容体変性に対する有効な抗酸化剤として
  • 有色ヘテロ接合体のP23Hラットにおいて、酸化的損傷を減少させ概日リズムを変化させる網膜色素変性(RP)の抗酸化剤として
  • 拘束型心筋症(RCM)マウスの拡張機能不全に対する回復効果を試験するため
  • マウスにおける結腸直腸癌の抗癌剤として
生物化学的/生理学的作用
(−)-エピガロカテキンガレート(EGCG)は、その高い抗酸化特性を決定する8つのヒドロキシ(OH)基を含んでいます。効率的なフリー酸素ラジカルスカベンジャーであるほか、優れたキレート剤として、また重要な転写因子、すなわち核因子κβ(NF-kβ)の調節因子としても作用します。EGECは、ヒトにおいてエネルギー消費を増加させ、脂肪の酸化を促進し、食欲を低下させることにより、効率的な抗肥満薬であることが証明されています。また、虚血および脊髄損傷の初期段階において、抗炎症剤および神経保護剤としても機能します。カベオリン-1の発現量を減少させ、血液脳関門の完全性を維持して、炎症促進性サイトカインの発現を抑制します。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
Shounan Qi et al.
Molecular vision, 23, 171-178 (2017-05-02)
(-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG), a major catechin component of green tea, is reported to delay or prevent certain forms of cancer, arthritis, cardiovascular disease, and neurodegenerative disorders. In this study, we determined if systemically administered EGCG could protect the retina against light
Tea polyphenols-their antioxidant properties and biological activity-a review
Gramza A, et al.,
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 14(3), 219-219 (2005)
Yoichi Kakuta et al.
Transplant international : official journal of the European Society for Organ Transplantation, 24(5), 514-522 (2011-02-05)
Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) shows diverse chemical and biological activities. We investigated the effects of EGCG in a rat renal ischemia reperfusion (I/R) injury model. Sprague-Dawley rats received intraperitoneal injection of 50 mg/kg EGCG 48 h, 24 h, and 30 min prior
Xin Wang et al.
World journal of gastroenterology, 23(46), 8128-8139 (2018-01-02)
To investigate the effect of epigallocatechin gallate (EGCG) on structural changes of gut microbiota in colorectal carcinogenesis. An azoxymethane (AOM)/dextran sodium sulfate (DSS)-induced colitis mouse model was established. Forty-two female FVB/N mice were randomly divided into the following three groups:
Sourav Das et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 11(4), 422-434 (2021-09-14)
Green synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) has garnered tremendous interest as conventional methods include the use and production of toxic chemicals, products, by-products and reagents. In this regard, the synthesis of AgNPs using green tea (GT) extract and two of
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.