Merck
D3254
Sigma-Aldrich
7,12-ジメチルベンズ[a]アントラセン
≥95%
別名:
1,4-ジメチル-2,3-ベンゾフェナントレン, 9,10-ジメチル-1,2-ベンゾアントラセン, DMBA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H16
CAS番号:
分子量:
256.34
Beilstein:
1912135
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
122-123 °C (lit.)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
InChI Key
ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
7,12-ジメチルベンズ[a]アントラセンは、多環式芳香族炭化水素のカテゴリーに属します。これは、ガソリンおよび石炭の不完全燃焼から生成する発がん性の有機汚染物質です。
アプリケーション
7,12-ジメチルベンズ[a]アントラセンは、以下の用途に使用されています:
  • 7,12--ジメチルベンズ[a]アントラセンにより誘発された乳房腫瘍の増殖に対するCimicifuga racemosa(CR)抽出物の効果を検討するため
  • CD-1マウスモデルにおいて皮膚癌を引き起こすイニシエーターとして、4種類の赤ワインポリフェノールの抗発癌作用を比較する試験に
  • シリアンハムスターの頬袋における正常、過形成、異形成および悪性口腔上皮のアポトーシス、増殖およびp12doc-1プロファイルを検討することを目的に、上皮の発がん性を誘導するため
  • タモキシフェンによるラット肝臓へのトリアシルグリセロールの蓄積の原因と予防を検討することを目的に乳房腫瘍を誘発するため
生物化学的/生理学的作用
7,12-ジメチルベンズ[a]アントラセンは、細胞毒性であり、発がん性があることが明らかにされています。また、副腎に選択的な壊死と出血をもたらし、血漿アルカリホスファターゼ値の抑制作用も併せ持っています。その損傷作用は、適切な電子受容体に電子を供与することによって電荷移動複合体を形成できることによります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D3254-BULK:
D3254-VAR:
D3254-100MG:
D3254-5G:
D3254-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Sequential expression of inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 during DMBA-induced hamster buccal pouch carcinogenesis
Kim SA, et al.
In Vivo, 18(5), 609-614 (2004)
Yohko Kohno et al.
Oral oncology, 38(3), 274-280 (2002-04-30)
Disruption of the homeostatic balance between proliferation and apoptosis is widely believed to contribute to human oral carcinogenesis. Using the Syrian hamster oral cancer model, we examined normal, hyperplastic, dysplastic and malignant oral epithelium for the fraction of apoptotic, proliferating
DMBA acts on cumulus cells to desynchronize nuclear and cytoplasmic maturation of pig oocytes
Song ZQ, et al.
Scientific reports, 7(1), 1687-1687 (2017)
Regio-and stereoselective metabolism of 7, 12-dimethylbenz [a] anthracene by Mycobacterium vanbaalenii PYR-1
Moody JD, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 69(7), 3924-3931 (2003)
T Ishikawa et al.
Anticancer research, 19(5A), 3749-3752 (2000-01-08)
A two-stage mouse skin carcinogenesis model was used to examine the effects of IP6 on initiation and promotion phases of tumorigenesis. Seven week old ICR female mice were divided into 6 groups, each consisting of 20 animals. Initiation was performed
資料
Carcinogenesis and Epigenetics
プロトコル
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)