Merck
CLS3820
Corning® NBS 384 well microplates
surface treatment, Non-binding Surface, black polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
別名:
384 ウェルプレート(低容量), 384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
black polystyrene
flat bottom
flat bottom wells black
polystyrene
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 384 well Low Volume
包装
pack of 10
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3820
最大容量
112 μL
サイズ
384 wells
ウェル有効容積
5-40 μL , low volume plate
有効容積
80 μL
black
結合型
NBS (non-binding surface)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning®NBS 384ウェルプレート
非結合性表面(NBS)のマルチウェルプレートはポリマー表面(PS)を改質したポリエチレンオキシド様の非イオン性・親水性表面を持っているため、生物学的相互作用を最小限に抑えるとともにS/N比を向上させます。試験結果から、ポリマーに対するタンパク質と核酸の結合を有意に減少させ(2 ng/cm2未満、PSおよびPP表面と比較して90%を超えるタンパク質結合の減少)、酵素活性を維持し、多数の細胞株の接着を阻害するというNBSの性能が示されています。アッセイプレートのこの新しい表面技術は、シンチレーション近接アッセイ(SPA)などのホモジニアスアッセイに最適です。選択したアッセイでは、信号対雑音比が20倍以上に増加し、感受性と特異性の改善も示されました。使用時の推奨容量は20~80 μL
  • ウェルは円形。底部は黒一色の平底。
  • ウェル底部からプレート底部までの距離は2.8 mm。
  • ウェルの総容量は50 μL。使用時の推奨容量は5~40 μL。
  • プレートの基部が高く、自動システムでの使用やバーコードの貼付が可能。
  • Molecular Devices社がFLIPRリーダーに対して認証済み。外側ウェルの位置が揃っておりFLIPRで良好な観察が可能。
  • 小型384ウェル蛍光均一アッセイに最適。
  • Corning独自の表面改質テクノロジー「NBS(非結合性表面)」を採用。ポリスチレン製マイクロプレートの表面をポリエチレンオキシド様の非イオン性・親水性表面へと改質し、分子間相互作用を最小限に抑制。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.