Merck
CLS3549
Corning® 1536ウェルプレート
size 1536 wells, white polystyrene wells (collagen coated), non-sterile
別名:
1536ウェルプレート, 1536ウェルマイクロタイタープレート, 1536ウェルマイクロプレート, 1536マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
polystyrene plate
white polystyrene wells (collagen coated)
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
pack of 10 ea
case of 50 ea
メーカー/製品名
Corning 3549
サイズ
1536 wells
ウェル容積
up to 8 μL
適合性
suitable for (fluorescent; luminescent assays)
結合型
Collagen I coated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning1536ウェルプレート
  • 1536ウェルのポリスチレン製プレート
  • 低バックグラウンド蛍光、最小限の光散乱、およびクロストークの減少
  • 低バックグラウンド蛍光と強化された信号強度による信号の優れたダイナミックレンジ
  • ウェル間クロストークを防ぐ不透明な壁
  • ウェルの平底は極めて平坦なため、プレート内およびプレート間のばらつきを最小化
  • 空気の取り込みが少なく、CVおよびZ係数を改善した丸底のウェル
  • 感度を向上させるために上げたウェル底部
  • 4辺に設けられた液溜めが機器のコンタミネーションを防止
  • 蛍光アッセイおよび発光アッセイに適しています
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.