Merck
CLS3397
Corning® HTS Transwell®-24 ウェル透過サポート
HTS Transwell-24 units with 0.4 μm pore polycarbonate membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
別名:
corning transwell, transwell corning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
詳細
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
plate format: 24 wells
包装
case of 12
pack of 12
メーカー/製品名
Corning 3397
インサートサイズ
0.1 mL
膜厚
10 μm
サイズ
24 wells
表面積
0.33 cm2 , cell growth area
ウェル有効容積
12 mL
clear
ポアサイズ
0.4 μm pore size
適合性
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® HTS Transwell® 24ウェル透過性支持体
特徴および利点:
  • 細胞接着性を最適化するための表面処理済み
  • 孔径0.4~3 μmのポリカーボネート膜またはポリエステル膜
  • 容器は別途購入できます。
  • ガンマ線照射により滅菌済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
Yolandi van der Merwe et al.
Scientific reports, 9(1), 3482-3482 (2019-03-07)
Injury to retinal ganglion cells (RGC), central nervous system neurons that relay visual information to the brain, often leads to RGC axon degeneration and permanently lost visual function. Herein this study shows matrix-bound nanovesicles (MBV), a distinct class of extracellular
Gareth W Fearnley et al.
Biology open, 8(5) (2019-05-11)
New blood vessel sprouting (angiogenesis) and vascular physiology are fundamental features of metazoan species but we do not fully understand how signal transduction pathways regulate diverse vascular responses. The vascular endothelial growth factor (VEGF) family bind membrane-bound receptor tyrosine kinases