Merck
BAH378620152
Replacement Parts for Scienceware® Hand Held Colony Counter
Red Felt Tip Pen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104000
NACRES:
NB.22
メーカー/製品名
Bel-Art H37862-0152
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Works on plastic or glass
  • Is oil and water resistant
  • Is removable with ethyl alcohol
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)