Merck
AXYSCT050SSCS
スクリューキャップチューブ
self-standing, size 0.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
cap (screw cap)
flat bottom tube
polypropylene
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc SCT-050-SS-C-S
Corning
包装
pkg of 8x500caps/cs
パラメーター
20000 × g max. RCF
サイズ
0.5 mL
clear
clear
フィッティング
cap (screw cap)
適合性
suitable for (centrifugation)