アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
オーガナイザー
Amgen
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccc3OCCOc3c2)cc1
InChI
1S/C21H23NO3/c1-21(2,3)16-7-4-15(5-8-16)6-11-20(23)22-17-9-10-18-19(14-17)25-13-12-24-18/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3,(H,22,23)/b11-6+
InChI Key
GZTFUVZVLYUPRG-IZZDOVSWSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A2731-50MG:
A2731-BULK:
A2731-IP:
A2731-10MG:
A2731-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.
We offers many products related to transient receptor potential channels for your research needs.