由来生物
goat
品質水準
リコンビナント
expressed in goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
分子量
antigen ~66 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5-15 μg/mL using human tissue
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANGPT2(285)
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0851-100UG:
A0851-100UG-PW:
A0851-VAR:
A0851-BULK:
試験成績書(COA)