Merck
79454
Sigma-Aldrich
Ampliflu Red ウエスタンブロットキット
for fluorescent detection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
使用法
sufficient for 50 applications
蛍光検出
λex 571 nm; λem 585 nm
保管温度
2-8°C
詳細
<p>find more information here</p>
アプリケーション
Ampliflu Redウエスタンブロットキットは、従来の化学発光検出の代替となります。Ampliflu Redを用いた研究では、検出段階までは標準的なイムノブロッティング法を使用できます。化学発光シグナルとは異なり、シグナル蓄積のための余分な時間が必要ありません。Ampliflu Redは、1バンドあたり1 ng~1 μgのタンパク質量への使用に適しています。
原理
このキットには、ペルオキシダーゼ基質Ampliflu Redが含まれており、酵素的に蛍光の強い化合物、レソルフィンに変換されます。イムノブロットに対して蛍光イメージングを行います。
アナリシスノート
感度:検出限界は1 ng/バンドですが、使用する抗体によって異なる場合があります。
法的情報
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC) 3 mL
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 90101Ampliflu Red, for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) 5 vial(s)SDS
  • 79382Phosphate buffered saline, tablet 5 tabletsSDS