Merck
54015
Sigma-Aldrich
4-(2-Carboxyphenyl)-7-diethylamino-2-(7-diethylamino-2-oxochroman-3-yl)-chromylium perchlorate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H33ClN2O9
CAS番号:
分子量:
637.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥80% (HPLC)
蛍光検出
λex 654 nm; λem 694 nm in methylene chloride
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3cc(-c4ccccc4C(O)=O)c5ccc(cc5[o+]3)N(CC)CC
InChI
1S/C33H32N2O5.ClHO4/c1-5-34(6-2)22-14-13-21-17-28(33(38)40-29(21)18-22)31-20-27(24-11-9-10-12-26(24)32(36)37)25-16-15-23(19-30(25)39-31)35(7-3)8-4;2-1(3,4)5/h9-20H,5-8H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
InChI Key
VTMBPDDANDHVLA-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Cyanine-type fluorescent and laser dye
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
54015-VAR-F:
54015-50MG-F:
54015-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P. Czerney et al.
J. Photochem. Photobiol., A, 89, 31-31 (1995)