Merck
51322C
SAFC
Medium 199 Modified
with Hank′s Balanced Salts, with 0.68 mM L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
医薬品製造
別名:
199培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
詳細
for research or for further manufacturing use
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
L-glutamine: 100 mg/L
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: 21.24 mg/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
培地199は、初代移植片の培養のため完全既知組成培地として当初開発されたビタミン、アミノ酸、およびその他の因子の組み合わせです。この培地は、適切なサプリメントが添加される場合、特に形質転換していない細胞など、幅広い用途があります。培地199は、ワクチン生産、初代膵臓 外植片のin vitro培養、および水晶体組織に広く使用されます。
構成
含有するアミノ酸はすべてL体です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
Wuping Li et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 17(12), 2067-2077 (2009-07-16)
Recombinant adeno-associated virus (AAV) vectors expressing the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene have been used to deliver CFTR to the airway epithelium of cystic fibrosis (CF) patients. However, no significant CFTR function has been demonstrated likely due to