品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SP183, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (378R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (378R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (378R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (378R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (378R-18)
メーカー/製品名
Cell Marque™
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
アイソタイプ
IgG
コントロール
colorectal carcinoma
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
cytoplasmic, membranous
遺伝子情報
human ... CDH17(1015)
関連するカテゴリー
詳細
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
関連事項
物理的形状
調製ノート
資料
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.