保管温度
−20°C
詳細
Transcreener® HTS Assayプラットフォームを使用すれば、不変の産物を検出する単一セットのアッセイ試薬を利用することにより、グループ転移酵素ファミリー内の個々のメンバーのための時間を要する、1回限りのアッセイ開発の必要性の問題が解決します。Transcreener® HTS Assayプラットフォームの一般的な性質により、新しいHTSターゲットに対するアッセイ開発に伴う遅延がなくなり、複数のターゲットファミリーにわたる化合物と阻害剤のプロファイリングが大幅に簡素化されます。
Transcreener® ADP2 FP Assayは、ADPの検出に基づく遠赤外の競合蛍光偏光(FP)アッセイであるため、タンパク質、脂質、および炭水化物キナーゼ、ATPアーゼ、DNAヘリカーゼ、カルボキシラーゼ、およびグルタミンシンテターゼなどADPを生成する酵素クラスとの互換性があります。Transcreener® ADP2 Assayは、シンプルな1ステップの均一検出アッセイであり、ATP濃度(0.1~1,000 μM ATP)に関して非常に高い柔軟性があります。本アッセイでは、1 μM ATPを使用した10% ATP変換においてZ' = 0.7および= 85偏光シフト(mP)が示され、低基質変換で優れたシグナルが得られます。
Transcreener® ADP2 FP Assayは、ADPを生成する酵素の進行を追跡するために開発されました。Transcreener® ADP検出混合液は、ADP2抗体に結合したADP Alexa633トレーサーを構成します。トレーサーは、酵素反応中に生成される不変生成物であるADPにより置換されます。置換されたトレーサーは自由に回転するので、蛍光偏光が減少します。本アッセイでは、遠赤外のトレーサーを使用することにより、蛍光化合物や光散乱による干渉を最小限に抑えています。
Transcreener®製品リストをすべて見る
Transcreener® ADP2 FP Assayは、ADPの検出に基づく遠赤外の競合蛍光偏光(FP)アッセイであるため、タンパク質、脂質、および炭水化物キナーゼ、ATPアーゼ、DNAヘリカーゼ、カルボキシラーゼ、およびグルタミンシンテターゼなどADPを生成する酵素クラスとの互換性があります。Transcreener® ADP2 Assayは、シンプルな1ステップの均一検出アッセイであり、ATP濃度(0.1~1,000 μM ATP)に関して非常に高い柔軟性があります。本アッセイでは、1 μM ATPを使用した10% ATP変換においてZ' = 0.7および= 85偏光シフト(mP)が示され、低基質変換で優れたシグナルが得られます。
Transcreener® ADP2 FP Assayは、ADPを生成する酵素の進行を追跡するために開発されました。Transcreener® ADP検出混合液は、ADP2抗体に結合したADP Alexa633トレーサーを構成します。トレーサーは、酵素反応中に生成される不変生成物であるADPにより置換されます。置換されたトレーサーは自由に回転するので、蛍光偏光が減少します。本アッセイでは、遠赤外のトレーサーを使用することにより、蛍光化合物や光散乱による干渉を最小限に抑えています。
Transcreener®製品リストをすべて見る
数量
3010-1K = 1,000アッセイ、384ウェル
3010-10K = 10,000アッセイ、384ウェル
3010-10K = 10,000アッセイ、384ウェル
物理的形状
緩衝水溶液を含むキット
法的情報
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
International journal of clinical and experimental pathology, 7(6), 3008-3017 (2014-07-18)
IMP3 plays an important role in tumor invasion and metastasis, to which epithelial to mesenchymal transition (EMT) also contributes. The purpose of this study was to investigate whether IMP3 can regulate invasion and metastasis through EMT in breast cancers. The
PloS one, 5(12), e15590-e15590 (2010-12-29)
Familial dysautonomia (FD) is a hereditary neuropathy caused by mutations in the IKBKAP gene, the most common of which results in variable tissue-specific mRNA splicing with skipping of exon 20. Defective splicing is especially severe in nervous tissue, leading to
プロトコル
Jump dilution protocol to determine the residence time of a drug (or drug candidate) during its interaction with a kinase using a fluorescence polarization assay based on the detection of ADP.