Merck
18419
Sigma-Aldrich
pIMAGO-biotin Phosphoprotein Detection Kit
for western blot, HRP-based detection (ECL)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
品質水準
保管温度
2-8°C
詳細
pIMAGO is a universal phosphoprotein detection technology that enables sensitive and specific recognition of phosphorylated molecules. Unlike phospho-antibodies, the binding is not biased by amino acid sequence, and therefore can be used for detection of any phosphorylation event on any protein site. pIMAGO detection protocol resembles a simple Western Blot procedure and can be easily incorporated by any laboratory.
法的情報
pIMAGO is a trademark of Tymora Analytical Operations, LLC
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Anton Iliuk et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(9), 629-639 (2012-05-18)
With new discoveries of important roles of phosphorylation on a daily basis, phospho-specific antibodies, as the primary tool for on-membrane detection of phosphoproteins, face enormous challenges. To address an urgent need for convenient and reliable analysis of phosphorylation events, we