安全性情報
09416
Sigma-Aldrich
21種類のL-アミノ酸+グリシン
≥99.0% (NT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
不純物
≤0.3% foreign amino acids
構成
以下のアミノ酸を各}1g含有しています。L-アラニン、L-塩酸アルギニン、L-アスパラギン、L-アスパラギン酸、L-システイン、L-シスチン、L-グルタミン酸、L-グルタミン、グリシン、L-塩酸ヒスチジン、L-4-ヒドロキシプロリン、L-イソロイシン、L-ロイシン、L-塩酸リジン、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-プロリン、L-セリン、L-トレオニン、L-トリプトファン、L-チロシン、L-バリン
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)