アッセイ
97-100.5%
形状
crystals
品質
meets analytical specification of FCC
不純物
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp
350 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 0.35 part
alcohol: slightly soluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
SMILES記法
[K+].[O-]N=O
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI Key
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12654-VAR:
12654-1KG:4548173915234
12654-6X1KG:
12654-2.5KG:4548173915241
12654-BULK:
12654-6X2.5KG:
12654-50KG-H:
試験成績書(COA)