Merck
Y0001703
1H-ピラゾール-1-カルボキシアミジン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-アミジノピラゾール 塩酸塩, プラキサジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4 · HCl
CAS番号:
分子量:
146.58
Beilstein:
5448758
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
zanamivir
メーカー/製品名
EDQM
mp
167-170 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H
InChI Key
RBZRMBCLZMEYEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Zanamivir impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001703:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)