Merck
Y0000426
システム適合性2用ラミブジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ラミブジン, 2',3'-ジデオキシ-3'-チアシチジン, 3TC, Epivir, Epivir-HBV, Heptovir, Zeffix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11N3O3S
CAS番号:
分子量:
229.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lamivudine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI Key
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Lamivudine for system suitability 2 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ラミブジンは、強力なヌクレオシドアナログ逆転写酵素インヒビター(nRTI)です。シチジンのアナログで、HIV逆転写酵素の両タイプ(1と2)ならびにB型肝炎逆転写酵素を阻害することができます。活性型になる前に、三リン酸塩にリン酸化される必要があります。3TC三リン酸塩も、細胞DNAポリメラーゼを阻害します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート