Merck
X4251
Supelco
XTT ナトリウム塩
analytical standard, ≥90%
別名:
2,3-ビス(2-メトキシ-4-ニトロ-5-スルホフェニル)-2H-テトラゾリウム-5-カルボキサニリド 分子内塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H16N7NaO13S2
CAS番号:
分子量:
673.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].COc1cc(c(cc1-n2nc(n[n+]2-c3cc(c(cc3OC)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)Nc4ccccc4)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H17N7O13S2.Na/c1-41-17-8-15(28(31)32)19(43(35,36)37)10-13(17)26-24-21(22(30)23-12-6-4-3-5-7-12)25-27(26)14-11-20(44(38,39)40)16(29(33)34)9-18(14)42-2;/h3-11H,1-2H3,(H2-,23,30,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1
InChI Key
JACYMBNQPPWQML-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
AIDSやがんの検査で有用。
適切な機器技術の詳細については、製品の分析証明書を参照してください。さらにサポートについては、テクニカルサービスにお問い合わせください。
XTTは、ヒトの癌細胞株をスクリーニングするためにフェナジンメトスルファート(PMS)と併せて使用されています。 また、テトラゾリウム染料は、真菌細胞の損傷の研究、ブドウ球菌の抗菌薬感受性試験、及びカンジダバイオフィルムの研究にも使用されています。XTTアッセイの限界は報告されています。
原理
XTTナトリウムは、生体細胞内で代謝的に還元されて、発色性を持つ水溶性ホルマザン生成物を生成します。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
X4251-100MG:
X4251-BULK:
X4251-500MG:
X4251-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Parsons, J.L., et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 25, 911-911 (1988)
D A Scudiero et al.
Cancer research, 48(17), 4827-4833 (1988-09-01)
We have previously described the application of an automated microculture tetrazolium assay (MTA) involving dimethyl sulfoxide solubilization of cellular-generated 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)-formazan to the in vitro assessment of drug effects on cell growth (M.C. Alley et al., Proc. Am. Assoc.
Wander José da Silva et al.
Brazilian dental journal, 19(4), 364-369 (2009-01-31)
2, 3-bis (2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenylamino) carbonyl]-2H-tetrazolium hydroxide (XTT) reduction assay has been used to study Candida biofilm formation. However, considering that the XTT reduction assay is dependent on cell activity, its use for evaluating mature biofilms may lead to inaccuracies since biofilm
Cristina Sánchez-Quesada et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2018, 9473094-9473094 (2018-10-27)
Anti-inflammatory effects of virgin olive oil (VOO) have been described recently, along with its wound healing effect. One of the main minor compounds found in VOO is squalene (SQ), which also possesses preventive effects against skin damage and anti-inflammatory properties.