Merck
PHR3970
Clonazepam Related Compound A
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-2(1H)-quinolinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10ClN3O3
CAS番号:
分子量:
315.71
Beilstein:
5596577
MDL番号:
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
認証
traceable to USP 1140327
APIファミリー
clonazepam
包装
pkg of 30MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)C3=C(NC1=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C3
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
InChI Key
GYAWOVGCEQLWHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR3970-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)