certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1050949
APIファミリー
benzaldehyde propylene glycol acetal
形状
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 5x1.2 mL
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
InChI Key
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR2353-1ML:
PHR2353-5X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)