certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000835
traceable to USP 1494895
APIファミリー
pantoprazole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H16F2N3O4S.Na.H2O/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;;/h3-7,15-16,21H,8H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
InChI Key
QHNXIKDJFYGZTL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
PHR1604-1G:
PHR1604-1G-PW:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.