Merck
IRMM534A
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 0.1 mm foil
別名:
Aluminum alloy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
IRMM®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM534A
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
IRMM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)