品質
for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
組成
genetically modified MIR604 maize, 0%
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF423A
ERMBF423A
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBF423A-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)