安全性情報
DEN1510
Density Standard (15 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 1.0269 g/mL at 15 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
according to ASTM® D1480
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
密度
1.0269 g/mL at 15 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Density Standards can be found here.
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
アプリケーション
Reference standard for regular monitoring and standardization of density meters.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
DEN1510-60ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)