Merck
D2800000
7-(2,3-ジヒドロキシプロピル)テオフィリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
7-(2,3-ジヒドロキシプロピル)-3,7-ジヒドロ-1,3-ジメチル-1H-プリン-2,6-ジオン, ジプロフィリン, ダイフィリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N4O4
CAS番号:
分子量:
254.24
Beilstein:
284563
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diprophylline
メーカー/製品名
EDQM
mp
161-162 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Diprophylline EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)