Merck
A42409
Sigma-Aldrich
2-アミノビフェニル
≥96.5% purity, powder or crystals
別名:
2-ビフェニリルアミン, 2-フェニルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
169.22
Beilstein:
471874
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
2-アミノビフェニル, ≥96.5% (GC)
蒸気密度
5.8 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥96.5% (GC)
形状
powder or crystals
自己発火温度
842 °F
不純物
<0.1% 4-aminobiphenyl
brown
off-white to yellow
bp
299 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.16 g/cm3 at 21 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI Key
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... UGT1A4(54657)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-アミノビフェニルは、UGT1A4、UGT2B13、およびUGT2B16を含むUGT(UDP-グルクロノシルトランスフェラーゼ)の担体です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
307.4 °F - closed cup
引火点(℃)
153 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A42409-BULK:
A42409-5KG:
A42409-VAR:
A42409-25G:
A42409-500G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C L Bean et al.
Mutation research, 265(1), 31-44 (1992-01-01)
Choice of harvest time is one of the most important variables in the assessment of whether a compound is clastogenic and in establishing a dose relation. We examined the effects of sampling time on aberration yield for 7 diverse chemicals
K M Abdo et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 2(5), 201-210 (1982-09-01)
Diets containing 0.1 or 0.3% 2-biphenylamine hydrochloride were fed to groups of 50 Fischer 344 rats and 50 B6C3F1 mice of each sex for 104-106 weeks. Mean body weights of high-dose rats of both sexes and of low-dose male rats
Agricultural and Biological Chemistry, 38, 1209-1209 (1974)
High-performance liquid chromatography with on-line radioactivity monitoring for metabolic studies of 2- and 4-[14C]aminobiphenyls.
S D Jatoe et al.
Journal of chromatography, 442, 394-400 (1988-06-17)
Journal of Chromatography A, 88, 356-356 (1974)