Merck
95684
Supelco
Isosilybin B
analytical standard
別名:
(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-[(2S,3S)-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-yl]-4-chromanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H22O10
CAS番号:
分子量:
482.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥80.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3ccc(cc3O[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-18-7-12(3-5-16(18)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23-,24-,25+/m0/s1
InChI Key
FDQAOULAVFHKBX-WAABAYLZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isosilybin B is a flavonolignan and a bioactive component present in silymarin, isolated from Silybum marianum. It is commonly used in the treatment of cirrhosis, hepatitis and prevents the liver from being exposed to toxic substances.
アプリケーション
Isosilybin B may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in compound preparations of Silybum marianum and Silybum.miltiorrhiza using high-performance liquid chromatography with photo diode array detection and electrospray ionization-mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
95684-VAR:
95684-5MG:
95684-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Separation and characterization of silybin, isosilybin, silydianin and silychristin in milk thistle extract by liquid chromatography?electrospray tandem mass spectrometry
Lee.IJ, et al.
Journal of Chromatography A, 1116(1-2), 147-152 (2006)
Simultaneous determination of abietane-type diterpenes, flavonolignans and phenolic compounds in compound preparations of Silybum marianum and Salvia miltiorrhiza by HPLC-DAD-ESI MS
Zhao Y, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 38(3), 564-570 (2005)