Merck
907553
Sigma-Aldrich
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
別名:
Phenyl 6-O-tert-butyldimemthylsilyl-1-thio-α-D-mannoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H30O5SSi
CAS番号:
分子量:
386.58
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
chunks
保管温度
2-8°C
アプリケーション
This is a protected mannopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has α-phenylthio and 6-tert-butyldimethylsilyl protecting groups.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907553-250MG:
907553-BULK:
907553-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.