analytical standard
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mp ~3800
Mw ~4300
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.2
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81606-BULK:
81606-VAR:
81606-250MG:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック