Merck
68367
Supelco
Prochloraz-(ethylene-d4)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl-d4]-1H-imidazole-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D4H12Cl3N3O2
分子量:
380.69
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥95.0 atom % D
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(N1C=NC=C1)N(CCC)C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2Cl
関連するカテゴリー
詳細
Prochloraz-(ethylene-d4) is an isotope-labeled analog of the imidazole fungicide, prochloraz.
アプリケーション
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68367-BULK:
68367-10MG-PW:
68367-10MG:
68367-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Effects of the fungicide prochloraz on the sexual development of zebrafish (Danio rerio)
Kinnberg K, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. C, Comparative Pharmacology and Toxicology, 145(2), 165-170 (2007)