Merck
45409
Supelco
Cycluron
PESTANAL®, analytical standard
別名:
3-Cyclooctyl-1,1-dimethylurea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22N2O
CAS番号:
分子量:
198.31
Beilstein:
2209526
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CN(C)C(=O)NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C11H22N2O/c1-13(2)11(14)12-10-8-6-4-3-5-7-9-10/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI Key
DQZCVNGCTZLGAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
45409-1EA:
45409-BULK:
45409-VAR:
45409-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)