Merck
44940
Millipore
Triple Sugar Iron寒天
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
別名:
TSI寒天
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
製品種目
BioChemika
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 12 g/L
ferrous sulfate, 0.2 g/L
glucose, 1 g/L
lactose, 10 g/L
meat extract, 3 g/L
mixed peptone, 20 g/L
phenol red, 0.025 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium thiosulfate, 0.3 g/L
sucrose, 10 g/L
yeast extract, 3 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective and differential for Citrobacter spp.
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for Klebsiella spp.
nonselective and differential for Proteus spp.
nonselective and differential for Salmonella spp.
nonselective and differential for Shigella spp.
nonselective and differential for coliforms
nonselective and differential for enterobacteriaceae
アプリケーション
Sulkin and Willett(1940)によるEnterobacteriaceaeの同定法、Hajna(1945)による改良法用。
調製ノート
蒸留水1 Lに64.5 gを溶解します。加温して溶解し、よく混合し、チューブに注いで、121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。培地は傾斜させてください。
その他情報
サルモネラのスクリーニング研究
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
44940-100G:
44940-VAR:
44940-500G:
44940-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
M. Cristina et al.
Journal of Microbiological Methods, 8, 227-227 (1988)
H.J. Kolmos et al.
Acta Pathologica Et Microbiologica Scandinavica. Section B, Microbiology, 95, 85-85 null
Sulkin, E.S., et al.
The Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 25, 649-649 (1940)
Triple-Sugar Iron Agar Medium for the Identification of the Intestinal Group of Bacteria.
A A Hajna
Journal of bacteriology, 49(5), 516-517 (1945-05-01)
資料
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.