Merck
35032
Supelco
フェンベンダゾール
VETRANAL®, analytical standard
別名:
5-(フェニルチオ)-2-ベンゾイミダゾールカルバミン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13N3O2S
CAS番号:
分子量:
299.35
Beilstein:
759077
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
InChI Key
HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chemical structure: benzimidazole
Fenbendazole is a thio substituted benzimidazole, which belongs to the group of anthelmintics. It can be widely used in veterinary medicine particularly, in the treatment of helminth infections.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
35032-100MG:
35032-VAR:
35032-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート