Merck
32380
Supelco
Zilpaterol-(isopropyl-13C3) hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
別名:
Zilpaterol-13C3 hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C11H19N3O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
300.76
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
32380-BULK:
32380-10MG:
32380-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)