Merck
09773
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Bpa-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-4-benzoyl-D-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H25NO5
CAS番号:
分子量:
491.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
white to faint beige
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C31H25NO5/c33-29(21-8-2-1-3-9-21)22-16-14-20(15-17-22)18-28(30(34)35)32-31(36)37-19-27-25-12-6-4-10-23(25)24-11-5-7-13-26(24)27/h1-17,27-28H,18-19H2,(H,32,36)(H,34,35)/t28-/m1/s1
InChI Key
SYOBJKCXNRQOGA-MUUNZHRXSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09773-1G:
09773-250MG:
09773-VAR:
09773-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)