アッセイ
≥98.0% (AT)
mp
~170 °C (dec.)
SMILES記法
Cl.NOCC=C
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-2-3-5-4;/h2H,1,3-4H2;1H
InChI Key
XIQUJVRFXPBMHS-UHFFFAOYSA-N
その他情報
ピリジンを与えるO-アリルオキシムの環化などに有用な中間体です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
05983-VAR:
05983-5G:
05983-INTR:
05983-BULK:
05983-25G:
Heterocycles, 12, 771-771 (1979)
Synthesis, 221-221 (1979)
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 2601-2601 (1983)