蒸気圧
1 mmHg ( 745 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
形状
crystalline
品質
meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP
不純物
ammonium, in accordance
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
thiosulfate (S2O3), in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
損失
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
6-9 (25 °C, 166 g/L)
mp
681 °C (lit.)
微量陰イオン
iodate (IO3-): in accordance
nitrate (NO3-): in accordance
nitrite (NO2-): in accordance
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ba:, in accordance
Fe: ≤0.001%
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)