Merck
00505
Sigma-Aldrich
アセト酢酸メチル ナトリウム塩
≥97.0% (T)
別名:
アセト酢酸メチルナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCHNaCOOCH3
CAS番号:
分子量:
138.10
Beilstein:
4127717
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (T)
形状
powder
不純物
~0.5% water
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].COC(=O)\C=C(\C)[O-]
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-4(6)3-5(7)8-2;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
InChI Key
PZPFXRQPPDCUQY-LNKPDPKZSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
00505-INTR-F:
00505-500G-F:
00505-BULK-F:
00505-VAR-F:
00505-100G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)