Merck
TX0278
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99% (GC), reagent
別名:
オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
£62.60
£62.60
在庫状況についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
£62.60
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
203-726-8
bp:
65-67 °C (lit.)
£62.60
在庫状況についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
バルクの問い合わせ
製品名
テトラヒドロフラン, Reagent
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
不純物
≤0.05% Water (H2O)
APHA: ≤10
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC): 99% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TX0278-6:
TX0278-901:
  • 試験成績書(COA)