安全性情報
TS-10L-BK
Millipore
Anti-IgG/C3d, PolyspecificAnti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-IgG/C3d, Polyspecific Anti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
BRIC-8, polyclonal
形状
liquid
包装
pkg of 10 L
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
9-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アイソタイプ
IgG
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Colorant: Patent Blue Violet and Tartrazine dyes
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 24 months from date of filtration
Product formulation meets the requirements of Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
アプリケーション
Bulk
For use in Direct and Indirect Anti - Human Globulin tests
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TS-10L-BK:
試験成績書(COA)