Merck
TANKVNT02
Milli-Q
ベントフィルター
Prevents contamination of pure water in SDS storage systems
別名:
CO2トラップ付きベントフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
30 L/min air flow rate
H
33 cm (12.8 in.)
ポアサイズ
0.22 filter, μm
適合性
for use with SDS
for use with tanks
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CO2トラップを備えるベントフィルターは、SDS貯蔵タンクに入る空気をろ過して、CO2、粒子、微生物および揮発性有機化合物などの気中浮遊汚染物質から貯蔵純水を保護するように設計されています。
CO2トラップを備えるベントフィルターは、SDSリザーバーに貯蔵している高純度水の抵抗率のレベルを維持できます。
SDS 200、350および500を含む大型の貯蔵タンクに使用できます。
アプリケーション
ベントフィルターが、気中浮遊汚染物質からの保護を高めます。
特徴および利点
  • 活性炭が揮発性有機物を吸着します。
  • ソーダ石灰層が二酸化炭素を除去します。
  • 疎水性の0.22 μmフィルターが粒子と細菌を除去します。
  • SDSリザーバーの前面に組み込まれたホルダーへ容易に取り付けられます。
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1