Merck
TANKLKXL1
Milli-Q
ウォーターセンサー
For high volume water purification systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このウォーターセンサーは、床への水漏れを検出し、装置のインレットソレノイドバルブを自動的に閉じて、装置または主給水源からの給水アクセスを遮断する安全用付属品です。ウォーターセンサーは通常、床や卓上などの、ラボにとって最も利便性の高い場所に配置されます。
アプリケーション
高容量純水製造装置向けのこのウォーターセンサー用付属品は、思いもよらない水漏れ事故が生じた場合に、ラボが水による損害を受けないよう保護します。
特徴および利点
  • 浸水のリスクを大幅に軽減します。
  • 水による損害を受けないように装置やラボの周囲を保護します。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany