Key Documents
SX1320R
Supelco
Spill Kit, Caustic Replacement Kit
SpillSolv®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
pH
2.2 ( in H2O, as aqueous solution)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
SpillSolv
法的情報
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1