安全性情報
ST1606
Sigma-Aldrich
Anti-ABCG1 Mouse mAb (2E11)
liquid, clone 2E11, Calbiochem®
別名:
Anti-ATP-Binding Cassette G1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E11, monoclonal
形状
liquid
含まれません
preservative
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABCG1(9619)
詳細
Anti-ABCG1, mouse monoclonal antibody, clone 2E11, recognizes the ABCG1 protein. It is validated for use in ELISA.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ABCG1 protein.
Recognizes the ABCG1 protein.
免疫原
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 21-130 of human ABCG1, ecpressed as a GST fusion protein
アプリケーション
ELISA (see comments)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
物理的形状
In PBS, pH 7.19.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
その他情報
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
ST1606-100UG:
試験成績書(COA)