RV2MAG-26K
MILLIPLEX® Rat Vascular Injury Magnetic Bead Panel 2 - Toxicity Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: Adiponectin, sE-Selectin, and sICAM-1.
別名:
Luminex® Rat Vascualr Injury Panel, Millipore Rat Vascualr Injury Panel, Rat Adiponectin Assay, Rat Vascular Injury Multiplex Assay
About This Item
おすすめの製品
品質水準
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 67-92%
standard curve range: 0.1-40 ng/mL
(sICAM-1)
standard curve range: 0.1-50 ng/mL
(sE-Selectin)
standard curve range: 0.3-250 ng/mL
(Adiponectin)
standard curve range: 0.7-500 ng/mL
(von Willebrand Factor (vWF))
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
The MILLIPLEX® Rat Vascular Injury Bead Panel 2 contains all the components necessary to measure the following four biomarkers in any combination using Luminex® xMAP® technology: Adiponectin, sE-Selectin, sICAM-1, von Willebrand Factor (vWF). The kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two quality controls and can measure up to 38 serum or plasma samples in duplicate.
Panel Type: Toxicity
特異性
アプリケーション
- Analytes: Adiponectin, sE-Selectin, sICAM-1, von Willebrand Factor (vWF)
- Recommended Sample type: serum and plasma
- Recommended Sample dilution: 1:80
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Toxicity
特徴および利点
包装
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
Jan Code
RV2MAG-26K:
RV2MAG-26K-01:
RV2MAG-26K-02:
RV2MAG-26K-04:
RV2MAG-26K-03:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
実験動物、コンパニオンアニマル、農業用動物の研究におけるバイオマーカー検出マルチプレックス・イムノアッセイの利点と、獣医学および動物衛生研究のためのMILLIPLEX®マルチプレックスアッセイについて説明します。