安全性情報
P2PLBCC25
Millipore
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module PLBC C 2.5 m2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031623
製品種目
Pellicon®
品質水準
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
7.6 cm (3 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2PLBCC25:
試験成績書(COA)