安全性情報
NW-5ML-B
Millipore
Anti-Fya (clone P3TIM), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-Fya from the clone P3TIM, Human IgG Antibody, Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
由来生物
human
品質水準
クローン
P3TIM, monoclonal
包装
pkg of 5 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
保管条件
do not freeze
濃度
2-6 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
6.8-7.8
アイソタイプ
IgG
アプリケーション
clinical testing
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
アプリケーション
For use by Tube;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
NW-5ML-B:
試験成績書(COA)